Principaux documents
CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Description
plain
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
C-Flex tubing
Conditionnement
case of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 11495
D.I.
1/4 in.
Capacité
3 L
Volume
3 L
3000 mL
Raccords
male luer lock
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.