Principaux documents
CLS11425
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 500 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Synonyme(s) :
Corning container
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Description
plain
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
C-Flex tubing
Conditionnement
case of 2
Fabricant/nom de marque
Corning 11425
D.I.
1/8 in.
Capacité
500 mL
Volume
500 mL
Raccords
male luer lock
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.