CLLS1014
A549 Cells HIF1A -/-/-
human male lung (Source Disease: Lung carcinoma)
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
Produits recommandés
Nom du produit
A549 Cells HIF1A -/-/-,
Source biologique
human male lung (Source Disease: Lung Carcinoma)
Numéro d'accès OMIM
Température de stockage
−196°C
Informations sur le gène
human ... HIF1a(3091)
Description générale
A549 Cells HIF1A -/-/- are lung carcinoma, epithelial cells, from a human caucasian male (aged 58 years), with a ZFN knock out modification.
This product corresponds to ATCC Cat. No. CCL-185
Application
Media Renewal changes two to three times per week
Rapidly thaw vial by gentle agitation in 37°C water bath (~2 minutes), keeping vial cap out of the water. Decontaminate with 70% ethanol, add 9 mL culture media and centrifuge 125 x g (5-7 minutes). Resuspend in complete culture media and incubate at 37°C in a 5% CO2 atmosphere.
Subculture Ratio: approx. 1:3 to 1:8
The base medium for this cell line is F12 Ham Medium, Cat. No. N4888. To make the complete growth medium, add the following components to the base medium: fetal bovine serum, Cat. No. F4135, to a final concentration (v/v) of 10% and L-glutamine, Cat. No. G7513, at a final concentration of 2mM.
The cell freezing medium is DMSO 1X (Cat. No. C6164)
Caractéristiques et avantages
These A549 cells are adherent, with a doubling time of approx. 22 hours.
Zinc finger nuclease (ZFN) knock out on chromosome 14q23.2
Qualité
Tested for Mycoplasma, sterility, post-freeze viability, short terminal repeat (STR) analysis for cell line identification, PCR assay for cell line species confirmation.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
- A549 Cells HIF1A -/-/- 1 vial
Michal W Luczak et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 20(18), 1812-1827 (2021-08-13)
The hypoxia-induced transcription factor HIF1 inhibits cell growth in normoxia through poorly understood mechanisms. A constitutive upregulation of hypoxia response is associated with increased malignancy, indicating a loss of antiproliferative effects of HIF1 in cancer cells. To understand these differences