DCH-009 human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94082289-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94082289-1VL
Ethnicité
Thai
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
B: 46 15
HLA DRB1: 1501 09
HLA DRB4: 101
HLA DRB5: 101
HLA DQAP: 1.2 3.2
HLA DQA1: 0102 0302
HLA DQB1: 06 0303
HLA DPB1: 1301 2801
Profil sérologique
HLA A ief:
HLA C: 8 1
HLA B: 46 75
Milieu de culture
Procédure de repiquage