Principaux documents
CAS9BST
Sigma-Aldrich
CAS9 Blasticidin Lenti Plasmid
About This Item
Code UNSPSC :
41106610
Nomenclature NACRES :
NA.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 50 μL
Concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
Sélection
ampicillin
blasticidin
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
This product is a blasticidin resistant lenti-Cas9 plasmid for generation of lentiviral particles. Use Sigma′s lentiviral Cas9 reagents to efficiently generate stable cell lines expressing Cas9 for CRISPR genome editing. Sigma′s lenti-Cas9 plasmid is one part of a two-vector CRISPR system with individual Cas9 and gRNA expression vectors. Please see the link below to order gRNA.
Application
Functional Genomics/Screening /Target Validation/Genome Editing
Composants
1ug of plasmid DNA, EF1a-Cas9-2A-Blasticidin Lenti
Liaison
Click here to order gRNA plasmid and virus.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable