C6072
Cholesteryl palmitate
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Synonyme(s) :
5-Cholestene 3-palmitate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC; detection at 205 nm)
Forme
powder
Pf
74-77 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@]4(C)C(CCC4C3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C43H76O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-41(44)45-36-28-30-42(5)35(32-36)24-25-37-39-27-26-38(34(4)22-20-21-33(2)3)43(39,6)31-29-40(37)42/h24,33-34,36-40H,7-23,25-32H2,1-6H3/t34-,36+,37+,38-,39+,40+,42+,43-/m1/s1
Clé InChI
BBJQPKLGPMQWBU-JADYGXMDSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.
Cholesterol esterification enhances transport efficiency in lipoproteins for increased blood stream transport.