C3143
Chromotrope 2R
Powder
Synonyme(s) :
2-(Phenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 29
About This Item
Produits recommandés
product name
Chromotrope 2R, suitable for modified Gomori Trichrome stain
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥70%
Couleur
red to brown
Solubilité
H2O: 1 mg/mL, dark red
εmax
≥450 at 510-513 nm in methanol
Adéquation
suitable for modified Gomori Trichrome stain
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccccc3)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O8S2.2Na/c19-12-8-11(27(21,22)23)6-9-7-13(28(24,25)26)15(16(20)14(9)12)18-17-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,19-20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
Clé InChI
GXEAXHYQKZAJGB-QIKYXUGXSA-L
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable