C2273
Anhydrase carbonique from bovine erythrocytes
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonyme(s) :
Déshydratase carbonique, Hydrolase de carbonate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine erythrocytes
Niveau de qualité
Forme
powder
Poids mol.
~29 kDa
Conditionnement
vial of 5 mg
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- as a component of nine-protein mixture for the comparative proteomic mass spectrometry analysis of bovine brain samples
- as a molecular marker in gel filtration chromatography
- as a standard protein to test the recovery of CMA/20 microdialysis probe
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable