C0363
Milieu CHO
Animal-component free, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
CHO Medium
About This Item
Produits recommandés
Description
for research or for further manufacturing use
Stérilité
sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Adéquation
endotoxin tested
Composants
HEPES: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Does not contain antibiotics, antimycotics, L-glutamine, or transferrin. Contains no animal-derived proteins or other components.
Attention
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable