B5768
Biotin 4-amidobenzoic acid sodium salt
≥95%
Synonyme(s) :
N-(+)-Biotinyl-4-aminobenzoic acid sodium salt, N-Biotinyl-p-aminobenzoic acid sodium salt, Sodium N-(+)-biotinyl-4-aminobenzoate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C([O-])=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12-,13-,15-;/m0./s1
Clé InChI
AMXZKFYBAOWERX-HZPCBCDKSA-M
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable