B4059
Barium hydroxide solution
0.3 N
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
0.3 N
Solubilité
soluble (Clear colorless liquid, may contain some small insoluble particles.)
Chaîne SMILES
O[Ba]O
InChI
1S/Ba.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
RQPZNWPYLFFXCP-UHFFFAOYSA-L
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter