450170
Barium hydroxide hydrate
99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium dihydroxide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
crystalline
Composition
Degree of hydration, ~8
Impuretés
≤2.0% BaCO3 by HCl
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
78 °C (lit.)
Densité
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2
Clé InChI
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges