Merck
A8806
Albumine de sérum bovin
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.02% fatty acid (GC), ≤0.1 ng/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
AVA 9CFR 113.53, none detected
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
L′albumine de sérum bovin (BSA) est une protéine sérique hydrosoluble de 583 acides aminés et d′un poids moléculaire de 66 430 Daltons. Ses trois domaines homologues sont constitués de six hélices α. Selon le pH, l′albumine de sérum bovin subit une isomérisation conformationnelle réversible. Le chauffage rend la structure native de la BSA réactive et flexible.
La BSA est une protéine capable de transporter de nombreuses biomolécules, notamment des acides gras, des acides aminés et des stéroïdes. La BSA est ainsi couramment utilisée en culture cellulaire pour ses propriétés de transport. Elle sert également d′antioxydant en culture cellulaire.
Application
L′albumine de sérum bovin a été utilisée dans une solution destinée à la digestion de tissus. Elle a été employée comme agent de blocage dans un essai d′étalement cellulaire.
La BSA étant un transporteur bien connu d′acides gras, il est important de contrôler les acides gras introduits lors de la culture de lignées cellulaires si celles-ci sont sensibles à certains acides gras. La BSA exempte d′acides gras est un réactif extrêmement utile pour ce genre d′expériences de culture cellulaire, car elle peut être utilisée par les chercheurs comme transporteur pour les acides gras spécifiquement adaptés à leur système de culture cellulaire. Cette solution permet d′écarter les risques potentiels pour les cellules liés à la présence éventuelle d′acides gras dans les BSA non exemptes d′acides gras.
Ce produit fait l′objet de contrôles spécifiques concernant les propriétés suivantes :
  • Sans acides gras / très faible teneur en acides gras
  • Faible teneur en endotoxines
  • Utilisable en culture cellulaire
Biochem/physiol Actions
Certains épitopes conformationnels et certains épitopes de la séquence primaire de l′ASB sont soupçonnés d′être des allergènes impliqués dans les allergies humaines au bœuf et au lait.
Features and Benefits
  • A fait l′objet de contrôles pour valider l′utilisation en culture cellulaire
  • Sans acides gras
  • À faible teneur en endotoxines
  • Produit fractionné à l′éthanol à froid
Preparation Note
L'albumine sérique est parfois appelée Fraction V. Cette dénomination provient de la méthode originelle de Cohn consistant à fractionner les protéines sériques par précipitation dans de l'alcool froid. L'albumine sérique a été trouvée dans la cinquième fraction d'éthanol selon la méthode de Cohn. Depuis, l'expression "Fraction V" est utilisée par certains pour décrire l'albumine sérique, quelle que soit la méthode de préparation employée. D'autres utilisent cette appellation pour décrire de l'albumine sérique purifiée par des méthodes de fractionnement à l'éthanol qui ont beaucoup évolué depuis le développement de la méthode de Cohn d'origine. Sigma-Aldrich fabrique et distribue des albumines sériques purifiées à l'aide de diverses méthodes primaires, notamment la véritable méthode de fractionnement de Cohn, des méthodes de fractionnement à l'éthanol modifiées, le choc thermique et la chromatographie. Les étapes de purification supplémentaires peuvent inclure une cristallisation ou une filtration sur charbon.
Souvent appelé fraction V de Cohn, ce produit est préparé à l′aide d′une version modifiée de la méthode de fractionnement à l'éthanol à froid de Cohn.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumine de sérum bovin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe