Principaux documents
A7064
Sigma-Aldrich
Anti-Biotine
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-Biotin
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
goat
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Technique(s)
direct ELISA: 1:30,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
La spécificité et la réactivité sont déterminées par la double diffusion d'Ouchterlony et l'immunoélectrophorèse par rapport au complexe biotine-protéine porteuse. Aucune réactivité n'est observée par rapport à la protéine porteuse.
Biotin is a carboxylase co-enzyme that regulates the metabolism of amino acids, glucose and fatty acids. This co-enzyme has been implicated in processes such as immune responses, cell division and fetal growth. Biotin may also be involved in the epigenetic modifications of chromatin.
Goat Anti-Biotin-Alkaline Phosphatase antibody is specific for biotin when tested against biotin-goat IgG, goat IgG, and KLH.
Immunogène
Conjugué biotine-KLH
Application
Dans certaines applications, la localisation de sondes biotinylées avec de l'avidine produit des niveaux de bruit de fond élevés. Des réactifs anti-biotine peuvent être substitués à l'avidine pour diminuer la liaison non spécifique.
Peut être substitué à l'avidine pour diminuer la liaison non spécifique.
ELISA Assays using human spleen cells were performed using alkaline phosphatase-conjugated goat anti-biotin as the secondary antibody with incubation for 1.5 hours at room temperature. Purified IgG from K/BxN, BxSB or C57BL/6 mouse serum was analyzed by western blot using alkaline phosphatase-conjugated goat anti-biotin antibody as the secondary.
Goat Anti-Biotin-Alkaline Phosphatase antibody has been used for dot blot assays. The product can also be used for ELISA (1:30,000) and immunohistochemistry (1:50).
Forme physique
Solution in 0.05 M Tris, pH 8.0, containing 10 mM glycine, 1 mM MgCl2, 1% bovine serum albumin, 50% glycerol, and 15 mM sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Peter A Suci et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(21), 8891-8896 (2006-10-04)
Protein cage architectures such as viral capsids, heat shock proteins, ferritins, and DNA-binding proteins are nanoscale modular subunits that can be used to expand the structural and functional range of composite materials. Here, layer-by-layer (LbL) assembly was used to incorporate
Peter A Suci et al.
Chemistry & biology, 14(4), 387-398 (2007-04-28)
Nanomedicine directed at diagnosis and treatment of infections can benefit from innovations that have substantially increased the variety of available multifunctional nanoplatforms. Here, we targeted a spherical, icosahedral viral nanoplatform to a pathogenic, biofilm-forming bacterium, Staphylococcus aureus. Density of binding
Rocio Rodriguez-Melendez et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 14(12), 680-690 (2003-12-24)
In mammals, biotin serves as coenzyme for four carboxylases, which play essential roles in the metabolism of glucose, amino acids, and fatty acids. Biotin deficiency causes decreased rates of cell proliferation, impaired immune function, and abnormal fetal development. Evidence is
Taiji Nozaki et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 179(8), 5238-5245 (2007-10-04)
Rejected MHC-mismatched cardiac allografts in CCR5(-/-) recipients have low T cell infiltration, but intense deposition of C3d in the large vessels and capillaries of the graft, characteristics of Ab-mediated rejection. The roles of donor-specific Ab and CD4 and CD8 T
Heike Albert et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(39), 15005-15009 (2008-09-26)
IgG antibodies are potent inducers of proinflammatory responses. During autoimmune diseases such as arthritis and systemic lupus erythematosus, IgG autoantibodies are responsible for the chronic inflammation and destruction of healthy tissues by cross-linking Fc receptors on innate immune effector cells.