A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Solution de substrat BCIP®/NBT, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
Application
Substrat prêt à l′emploi de la phosphatase alcaline formant un précipité. Ce système de substrat génère un produit final (NBT diformazan) insoluble de couleur bleue à mauve qui peut être observé visuellement. La coloration immunohistochimique avec le substrat BCIP/NBT nécessite l′utilisation d′un milieu de montage organique ; une contre-coloration avec un colorant rouge nucléaire rapide ou vert clair est possible. La coloration par BCIP/NBT est généralement une méthode plus sensible que celle du rouge rapide. Ce produit n′est pas recommandé pour les procédures ELISA (micropuits).
La solution de substrat BCIP®/NBT a été utilisée :
- pour la coloration à la phosphatase alcaline (ALP) dans les cellules stromales de la moelle osseuse
- comme substrat pour la détection par Western blot d′anticorps spécifiques de la métalloprotéinase matricielle-2
- comme substrat pour la streptavidine-phosphatase alcaline dans les essais ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot).
Legal Information
BCIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Il est recommandé de conserver ce produit entre 4 et 8 °C. Ne pas congeler. Ce produit peut être conservé à température ambiante jusqu′à un an. Si un précipité se forme, la solution peut être agitée délicatement en tournant ou filtrée.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solution de substrat BCIP®/NBT
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c