Documents
A3809
Sigma-Aldrich
Asparaginase from Escherichia coli
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein (biuret)
Synonyme(s) :
L-asparagine amidohydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
100-300 units/mg protein (biuret)
Composition
Protein, ≥60%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
L′asparaginase est une enzyme bactérienne et sert également de chimiothérapie.
Application
L′asparaginase d′Escherichia coli a été utilisée :
  • pour comparer les effets cytotoxiques de la L-asparaginase purifiée de Streptomyces brollosae NEAE-115
  • comme étalon dans l′essai de l′asparaginase afin de quantifier l′activité de l′asparaginase dans divers tissus de l′anguille
  • pour induire une carence en acides aminés
Actions biochimiques/physiologiques
Les produits d′asparaginase (ASNase) sont généralement obtenus à partir d′Escherichia coli et d′Erwinia chrysanthemi. Ces enzymes peuvent bloquer la synthèse des protéines dans les cellules tumorales. Son activité est élevée dans la phase G1 du cycle cellulaire. Ce produit est capable de provoquer une pancréatite chez les patients atteints de leucémie.
L′asparaginase est utilisée dans les essais enzymatiques et pour convertir l′asparagine en acide aspartique. L′asparaginase est utilisée pour réduire la formation d′acrylamide dans les produits alimentaires riches en amidons. Elle est également utilisée comme agent chimiothérapeutique dans la leucémie lymphoblastique aiguë . Le produit A3809 est issu d′ Escherichia coli et fourni sous forme de poudre lyophilisée contenant du chlorure de sodium.
L′asparaginase peut provoquer la mort cellulaire des cellules leucémiques en convertissant la L-asparagine (composé nécessaire) en acide aspartique et en ammoniac . L′asparaginase est régulée de façon allostérique et est essentielle au fonctionnement correct des cellules .
Définition de l'unité
Une unité convertit 1,0 μmol d′ammoniac inorganique à partir de la L-asparagine par minute, à pH 8,6 et à 37 °C.
Forme physique
Poudre lyophilisée contenant du chlorure de sodium
Notes préparatoires
Purifié par chromatographie.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par la réaction du biuret.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Jie Xiong et al.
EBioMedicine, 72, 103614-103614 (2021-10-11)
Metabolic reprogramming plays an essential role on lymphoma progression. Dysregulation of glutamine metabolism is implicated in natural-killer T-cell lymphoma (NKTCL) and tumor cell response to asparaginase-based anti-metabolic treatment. To understand the metabolomic alterations and determine the potential therapeutic target of
Asparagine Synthetase Is Highly Expressed at Baseline in the Pancreas Through Heightened PERK Signaling
Mukherjee A, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology (2019)
Purification, characterization and immunogenicity assessment of glutaminase free L-asparaginase from Streptomyces brollosae NEAE-115
El-Naggar NEA, et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, 19(1), 1-15 (2018)
Oxidized phospholipids regulate amino acid metabolism through MTHFD2 to facilitate nucleotide release in endothelial cells
Hitzel J, et al.
Nature Communications, 9(2292), 1-18 (2018)
L-Asparaginase: discovery and development as a tumor-inhibitory agent.
J D Broome
Cancer treatment reports, 65 Suppl 4, 111-114 (1981-01-01)