A1341
N-Acetyl-Glu-Ser-Met-Asp-al
≥90% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Ac-ESMD-CHO
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
H2O: 1 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
InChI
1S/C19H30N4O10S/c1-10(26)20-12(3-4-15(27)28)18(32)23-14(9-25)19(33)22-13(5-6-34-2)17(31)21-11(8-24)7-16(29)30/h8,11-14,25H,3-7,9H2,1-2H3,(H,20,26)(H,21,31)(H,22,33)(H,23,32)(H,27,28)(H,29,30)/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Clé InChI
TVTYMGFOGZRIHG-XUXIUFHCSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable