Principaux documents
921P
Sigma-Aldrich
Declere®
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
aqueous solution (green)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
Forme physique
Solution containing pretreatment reagents
Autres remarques
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: [email protected]
Informations légales
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable