89444
Lipase, immobilized on Immobead 150 from Candida cylindracea
≥100 U/g
About This Item
Produits recommandés
Définition de l'unité
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 10.0 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable