Merck
82553
Pterine-6-carboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylicacid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N5O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-435-8
Beilstein/REAXYS Number:
227689
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
InChI key
QABAUCFGPWONOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review: Biosynthesis and metabolism of tetrahydrobiopterin and molybdopterin
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe