78832
D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt
≥90% (TLC)
Synonyme(s) :
D-altro-Heptulose 7-phosphate lithium salt
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to light yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO)(O)O
InChI
1S/C7H15O10P/c8-1-3(9)5(11)7(13)6(12)4(10)2-17-18(14,15)16/h4-8,10-13H,1-2H2,(H2,14,15,16)/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Clé InChI
JDTUMPKOJBQPKX-GBNDHIKLSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable