Principaux documents
61305
Sigma-Aldrich
Pénicillinase from Bacillus cereus
lyophilized, powder, white, ~13 U/mg
Synonyme(s) :
β-Lactamase I from Bacillus cereus, β-Lactamase II, Céphalosporinase, Pénicilline amido-β-lactame hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Source biologique
Bacillus sp. (Bacillus cereus)
Niveau de qualité
Forme
powder
Qualité
lyophilized
Activité spécifique
~13 U/mg
Poids mol.
Mr ~30000
Technique(s)
activity assay: suitable
Couleur
white
Adéquation
suitable for component for culture media
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Activité étrangère
β-lactamase II ≤2%
Température de stockage
−20°C
Description générale
Penicillinase from Bacillus cereus is both an extracellular and cell-bound enzyme. It has a single polypeptide chain and has a molecular weight of 31 kDa. It lacks cysteine in the protein sequence.
Application
Produit servant à la fabrication de la pénicilline.
Penicillinase from Bacillus cereus may be used in the preparation of biosensor for amperometric detection of hydrolysis of penicillin.
Actions biochimiques/physiologiques
La pénicillinase catalyse spécifiquement l′hydrolyse du cycle β-lactame de la pénicilline.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Définition de l'unité
Une unité hydrolyse 1,0 μmole du substrat indiqué par minute à pH 7,0 et 25 °C. Produit vendu sous forme d′unités de benzylpénicilline. L′unité internationale (utilisant la benzylpénicilline comme substrat) équivaut à environ 600 Levy ou 75 unités Pollock.
Autres remarques
Used to destroy β-lactam antibiotics in body fluids or culture media. For the determination of penicillin; In the coupled enzyme assay for isopenicillin N synthetase; ELISA of estradiol; Penicillinase optodes
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
T. Scheper et al.
Analytica Chimica Acta, 163, 111-111 (1984)
Flow injection determination of penicillins using immobilized penicillinase in a single bead string reactor.
R Gnanasekaran et al.
Analytical chemistry, 57(6), 1005-1009 (1985-05-01)
Properties of penicillinase from Bacillus cereus 569
Imsande J, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 245(9), 2205-2212 (1970)
J E Baldwin et al.
Analytical biochemistry, 145(1), 183-187 (1985-02-15)
The development of a coupled enzyme assay for the determination of isopenicillin N synthetase activity in purified extracts from Cephalosporium acremonium was described. Isopenicillin N formed from its precursor, delta-(L-alpha-aminoadipyl)-L-cysteinyl-D-valine (ACV), by the synthetase was hydrolyzed by beta-lactamase I to
W. Hobel et al.
Biosensors And Bioelectronics, 7, 549-549 (1992)