46100
Carbazole
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Pression de vapeur
400 mmHg ( 323 °C)
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
355 °C (lit.)
Pf
243-246 °C (lit.)
Application(s)
clinical
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Clé InChI
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges