Merck
8.20255
Carbazole
for synthesis
Synonyme(s) :
Carbazole, Diphenylenimine, 9-Azafluorene
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.21
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
201-696-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
powder
potency
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
355 °C/1013 hPa
mp
244-246 °C
transition temp
flash point 220 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
InChI key
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 243 °C
Melting range (upper value): ≤ 246 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbazole
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
428.0 °F - closed cup
flash_point_c
220.0 °C - closed cup