10385
Angiotensin III trifluoroacetate salt hydrate
≥98% (HPCE)
Synonyme(s) :
Des-Asp-1-Angiotensin II trifluoroacetate salt hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPCE)
Solubilité
H2O: 1.0 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O.OC(=O)C(F)(F)F.CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(O)=O
InChI
1S/C46H66N12O9.C2HF3O2.H2O/c1-5-27(4)38(57-40(61)33(21-29-15-17-31(59)18-16-29)53-42(63)37(26(2)3)56-39(60)32(47)13-9-19-51-46(48)49)43(64)54-34(23-30-24-50-25-52-30)44(65)58-20-10-14-36(58)41(62)55-35(45(66)67)22-28-11-7-6-8-12-28;3-2(4,5)1(6)7;/h6-8,11-12,15-18,24-27,32-38,59H,5,9-10,13-14,19-23,47H2,1-4H3,(H,50,52)(H,53,63)(H,54,64)(H,55,62)(H,56,60)(H,57,61)(H,66,67)(H4,48,49,51);(H,6,7);1H2/t27-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-;;/m0../s1
Clé InChI
JEOAJMGVSAMVML-UFPGTABSSA-N
Amino Acid Sequence
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Adsorbant d'anticorps
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable