83340
Sand, white quartz
purum p.a., powder
Synonyme(s) :
Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Niveau de qualité
Forme
powder
Perte
≤0.3% loss on ignition, 900 °C
Taille des particules
>230 mesh
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable