1.07711
Sea sand
extra pure
Synonyme(s) :
Sea sand
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% HCl solubles
Perte
≤0.5% loss on ignition, 900 °C
Taille des particules
0.1-0.315 mm (>=90%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
Point d'ébullition
>2200 °C/1013 hPa
Pf
1713 °C
Densité
2.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 90 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable