71853
Perchlorate de sodium monohydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (T)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
puriss. p.a.
Essai
≥98.0% (T)
Forme
powder, crystals or chunks
Impuretés
≤0.0005% total nitrogen (N)
pH
6.0-8.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable