538132
2-Methyl-1-propanol
99.5%
Synonyme(s) :
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.55 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
801 °F
Limite d'explosivité
10.6 %
Impuretés
≤0.05% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Pf
−108 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible 70 g/L at 20 °C
Densité
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup