Documents
537772
Sigma-Aldrich
2-Pentanone
ultrapure grade, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Methyl propyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH2CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.13
Numéro Beilstein :
506058
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ultrapure grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
941 °F
Limite d'explosivité
8.2 %
Impuretés
≤0.1000% (water)
Indice de réfraction
n20/D 1.39 (lit.)
Point d'ébullition
101-105 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
Densité
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
46.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
8 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Giacinto S Germinara et al.
Pest management science, 68(3), 371-377 (2011-11-15)
The granary weevil, Sitophilus granarius (L.), is one of the most damaging pests of stored grains, causing severe quantitative and qualitative losses. Sustainable control means, alternative to the commonly used fumigants and broad-spectrum contact insecticides, are urgently needed owing to
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)
Phase liquid-vapor equilibria and thermodynamic properties of solutions of n-propanol-aliphatic ketones.
Suntsov YK, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 89(6), 926-930 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)