480967
Sodium molybdate dihydrate
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Molybdic acid sodium salt dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.37 g/mL at 25 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
Clé InChI
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Prepare the modified Luria broth for growing Methylobacterium extorquens AM1 cells.
- Prepare shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Synthesize nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable