409332
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
40 mmHg ( 0 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.995% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Pf
724 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.