Principaux documents
34863
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.9%, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
isopropanol, Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.05
Nom du produit
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
Qualité
HPLC grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.9%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le 2-propanol (isopropanol) est un alcool secondaire. Il a été testé comme substitut de combustible dans diverses piles à combustible. De la poudre de CuO dissoute dans du 2-propanol a été utilisée pour la synthèse assistée par ablation laser de colloïdes de Cu. Sa suspension avec Zn(NO3)2 a servi à la fabrication d′une photo-anode en acier inoxydable revêtu de dioxyde de titane (P25-TiO2/SS) recouverte d′une épaisse couche d′épaisseur uniforme de P25-TiO2. Cette photo-anode a servi dans un procédé de dégradation photocatalytique électrochimique (ECPC).
Application
Le 2-propanol (isopropanol) a été utilisé pour isoler et doser des carotènes et des xanthophylles dans des extraits de péricarpe de Capsicum annum par HPLC. Il a été employé comme solvant pour dissoudre des précurseurs de Pt et TiO2 et fabriquer des électrodes en Pt-TiO2/Ti.
Le 2-propanol peut être utilisé pour synthétiser de la méthylisobutylcétone avec un bon rendement en présence de catalyseurs à base de Cu bifonctionnels. Il peut subir une oxydation, en présence d′oxyde de manganèse sur un support d′oxyde de titane, pour former de l′acétone.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la miscibilité du 2-propanol, veuillez consulter le lien suivant :
Tableau relatif à la miscibilité du 2-propanol
Remarque importante
  • La production de la référence 34863-4X2.5l cessera bientôt. Veuillez vous reporter sur la référence 34863-2.5l (en flacon individuel) qui est physiquement identique et possède exactement les mêmes spécifications.
  • La production de la référence 34863-6X1l cessera bientôt. Veuillez vous reporter sur la référence 34863-1l (en flacon individuel) qui est physiquement identique et possède exactement les mêmes spécifications.
Produits recommandés
Découvrez les réactifs LiChropur, qui sont parfaitement adaptés à l'analyse HPLC ou LC-MS.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Articles
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.