30603
Hydroxyde de potassium
pellets, reag. Ph. Eur., ≥85%
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Produits recommandés
Agence
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Pureté
≥85%
Forme
pellets
Impuretés
≤2.0% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Pf
361 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.02%
phosphate (PO43-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
Na: ≤1.0%
Ni: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
- In the Pd-catalyzed Heck reaction of aryl halides with alkenes.
- To synthesize β-alkylated alcohols via pincer-Ni catalyzed Guerbet reaction.
- For the hydroxylation of aryl or heteroarylboronic acids to corresponding phenols.
- Transesterification of triglycerides to prepare biodiesels.
- Synthesis of β-phenylethylamines via intermolecular addition of arylamines to styrenes.
- Claisen-Schmidt condensation reaction to synthesize chalcones.
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable