06005
Hydroxyde de potassium
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 85-100.5%, pellets
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Qualité
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Pureté
85-100.5%
Forme
pellets
Impuretés
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% total nitrogen (N)
≤1% K2CO3
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Pf
361 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤10 mg/kg
As: ≤3 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Na: ≤1%
Chaîne SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable