270652
Tétrachlorure de carbone
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonyme(s) :
Tétrachlorométhane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.32 (vs air)
Pression de vapeur
143 mmHg ( 30 °C)
91 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9%
Forme
liquid
Produit purifié par
glass distillation
Disponibilité
not available in EU
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.01% water
Résidus d'évap.
<0.0004%
Indice de réfraction
n20/D 1.460 (lit.)
Point d'ébullition
76-77 °C (lit.)
Pf
−23 °C (lit.)
Densité
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 265 nm Amax: 1.0
λ: 270 nm Amax: 0.30
λ: 280 nm Amax: 0.07
λ: 290 nm Amax: 0.02
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl4/c2-1(3,4)5
Clé InChI
VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA?s request for application information of Ozone Depleting Substances.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Ozone 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable