215589
Ammonium persulfate
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
7.9 (vs air)
Pureté
98%
Forme
crystalline powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
Chaîne SMILES
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clé InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable