201030
Osmium tetroxide
ReagentPlus®, 99.8%
Synonyme(s) :
Osmium(VIII)-oxide, ‘Osmic acid’
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
8.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
7 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
99.8%
Forme
crystalline
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
39.5-41 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
Clé InChI
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To promote the lactonization of alkenols to lactones.
- To mediate the selective oxidative cleavage of olefins by oxone to form the corresponding ketones or carboxylic acids.
- Dihydroxylation of mono-trans-di, and trisubstituted olefins to form 1,2-diols with high enantioselectivity in the presence of chiral amines.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable