Y0001590
Metformin impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dicyandiamide, Cyanoguanidine, Dicyanodiamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
metformin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
208-211 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
Clé InChI
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable