Y0001524
Megestrol acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-acétoxy-6-méthyl-4,6-pregnadiène-3,20-dione, 17α-hydroxy-6-méthyl-4,6-pregnadiène-3,20-dione 17-acétate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
megesterol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable