Y0000858
Isoflurane
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
isoflurane
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
Clé InChI
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable