PHR2876
Isoflurane Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether, 2,2,2-Trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1349025
Famille d'API
isoflurane
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 0.5 mL
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)COC(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5)9-1-3(6,7)8/h2H,1H2
Clé InChI
ZASBKNPRLPFSCA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable