Y0000443
Flunixin meglumine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flunixin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
Clé InChI
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3