Y0000445
Flunixin impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flunixin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
PMIMPBYTPPRBGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable