SYNPLE-P003
Reagent-cartridge CRBN-PEG3
Synple
Synonyme(s) :
Synple 2
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Paramètres
up to 0.1 mmol scale
Chaîne SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
InChI
1S/C28H38N4O7S/c1-17-24(40-16-30-17)19-7-5-18(6-8-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)9-11-39-12-10-23(35)36/h5-8,16,20-21,25,33H,9-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Clé InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG3
E3 ligase target and ligand: Cereblon (CRBN), pomalidomide
Terminal functional group: amine
Compatible substrates: ketone, aldehyde
Cartridge contents:
- Reducing agent (supported cyanoborohydride)
- Base (supported triethylamine)
- SCX (for purification)
- Degrader building block linker reagent
Related Cartridges:
- SYNPLE-P001Reagent-cartridge CRBN-PEG1
- SYNPLE-P002Reagent-cartridge CRBN-PEG2
- SYNPLE-P004Reagent-cartridge CRBN-PEG4
- SYNPLE-P005Reagent-cartridge CRBN-PEG5
- SYNPLE-P021Reagent-cartridge VHL-PEG1
- SYNPLE-P022Reagent-cartridge VHL-PEG2
- SYNPLE-P023Reagent-cartridge VHL-PEG3
- SYNPLE-P024Reagent-cartridge VHL-PEG4
- SYNPLE-P025Reagent-cartridge VHL-PEG5
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Learn more about protein degradation.
Explore all our Protein Degrader Building Blocks
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Contenu apparenté
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.