SYNPLE-P023
Reagent-cartridge VHL-PEG3
Synple
Synonyme(s) :
Synple 2
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Paramètres
up to 0.1 mmol scale
Description générale
Scale: up to 0.1 mmol
Linker: PEG3
E3 ligase target and ligand: von Hippel-Lindau (VHL), (S,R,S)-AHPC
Terminal functional group: amine
Compatible substrates: ketone, aldehyde
Cartridge contents:
- Reducing agent (supported cyanoborohydride)
- Base (supported triethylamine)
- SCX (for purification)
- Degrader building block linker reagent
Related Cartridges:
- SYNPLE-P001Reagent-cartridge CRBN-PEG1
- SYNPLE-P002Reagent-cartridge CRBN-PEG2
- SYNPLE-P003Reagent-cartridge CRBN-PEG3
- SYNPLE-P004Reagent-cartridge CRBN-PEG4
- SYNPLE-P005Reagent-cartridge CRBN-PEG5
- SYNPLE-P021Reagent-cartridge VHL-PEG1
- SYNPLE-P022Reagent-cartridge VHL-PEG2
- SYNPLE-P024Reagent-cartridge VHL-PEG4
- SYNPLE-P025Reagent-cartridge VHL-PEG5
Learn more about the Synple automated synthesis platform.
Learn more about protein degradation.
Explore all our Protein Degrader Building Blocks
Features and Benefits of Synple Platform
- Time savings - pre-installed protocols have been highly optimized, which obviates the need for the user′s own reaction development and optimization
- Easy to use - protocols are loaded by simply scanning the cartridge; does not requires any programming knowledge
- Safety - all chemicals are contained in the system, minimizing the user′s exposure
- Set-up reaction in less than 5 minutes
- Small footprint
- Plug & Play system - simple installation
- Reaction temperatures from 25 °C - 80 °C
- Cartridges available for many different reactions
- Prefilled with all required reagents
- RFID chip containing optimized reaction protocol
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Contenu apparenté
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.
Accélérez vos découvertes grâce à Synple, un système révolutionnaire qui synthétise des composés organiques à l'aide de cartouches de réactifs, et ce, en quelques minutes. Il vous suffit d'appuyer sur Start.