S0050000
Saccharin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Saccharin sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
saccharin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H5NO3S.Na/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;/h1-4H,(H,8,9,10,11);/q;+1/p-1
Clé InChI
OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220 °C - closed cup