S0040000
Saccharin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
saccharin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
226-229 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable