PHR3161
Vinpocetine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Vinpocetine, (3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1714608
Famille d'API
vinpocetine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
Clé InChI
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable