433497
Poly(propylene glycol), tolylene 2,4-diisocyanate terminated
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), isocyanate ~3.6 wt. %
Synonyme(s) :
Polypropylene glycol-toluene diisocyanate copolymer, Tolylene diisocyanate-polypropylene glycol polymer
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution)
degree of polymerization ~34
Composition
isocyanate, ~3.6 wt. %
Dureté
80 (Shore A, reacted with MOCA)
Impuretés
<0.1% residual TDI
Indice de réfraction
n20/D 1.4742
Viscosité
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(O)CO.Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
Clé InChI
SKQGWWNTEKONHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup